Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes, flat bottom
Test tubes, flat bottom
50 mm, 16 mm, 0,8 mm
Katalog # SCERB405016001012
Leverandør:   DWK Life Sciences
Test tubes, flat bottom
Katalog # SCERB405016001012
Leverandør:  DWK Life Sciences
Test tubes, flat bottom
50 mm, 16 mm, 0,8 mm
Price
3.880,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.000 Items
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    16 mm
  • Vægtykkelse:
    0,8 mm
  • Længde:
    50 mm
  • Seq:
    04