Test tubes, flat bottom
50 mm, 16 mm, 0,8 mm
Katalog # SCERB405016001012
Leverandør: DWK Life Sciences
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Udv.Ø:16 mm
- Vægtykkelse:0,8 mm
- Længde:50 mm
- Seq:04