Conductivity electrodes
Elektrode til lav ledningsevne, dobbelte platinplader, med indbygget ATC (Pt1000), Low conductivity sensor, with temp. sensor, 0,1 cm⁻¹, 0...110 °C, Glas, 12×110 mm, BNC, 1 m kabel, 2 bananstik til ATC, Low conductivities, distilled water
Katalog # CONSSK21T
Leverandør: CONSORT
Gå til:
Product Details & Documents
A range of conductivity electrodes for different applications.
- Available with or without integrated temperature sensor
- Shaft is made from glass or epoxy
Specifikationer
- Tilslutning:BNC, 1 m kabel, 2 bananstik til ATC
- Ø×L:12×110 mm
- Til:Low conductivities, distilled water
- Model:Low conductivity sensor, with temp. sensor
- Beskrivelse:Elektrode til lav ledningsevne, dobbelte platinplader, med indbygget ATC (Pt1000)
- Materiale:Glas
- Seq:05
- Temperatur:0...110 °C
- Cellekonstant:0,1 cm⁻¹