Inoculating loops and needles, disposable
Platinøse, 1 µl, hvid, 50 loops pr. hylster, 40 hylstre pr. æske
Katalog # 612-9300
Leverandør: Greiner Bio-One
Gå til:
Product Details & Documents
Flexible polymer.
- Sterilised by irradiation
- Individually wrapped
- Length: 200 mm
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
- Pakket:50 loops pr. hylster, 40 hylstre pr. æske
- Kapacitet:1 µl
- Farve:hvid
- Beskrivelse:Platinøse
- Seq:02