VWR®, Bægerglas, høj type
1000 ml, 180 mm, 95 mm
Katalog # 213-1176
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
Borosilikat 3,3 glas, med tud.
- Meget god kemisk resistens
- Høj temperaturresistens
- Autoklaverbare
- Volumengradueringer og skrivefelt
Det prisbillige alternativ til en række forskellige laboratorieopgaver.
DIN 12331, ISO 3819
Certifications: DIN 12331, ISO 3819
Documents
213-1172
Billeder 360
CoC VWR Beakers Low and Tall Form CoC_VWRI213-1169_18.03 COC_VWRI213-1173_22.10 COC_VWRI213-1174_22.10 coc_VWRI213-1174_24
More
CoC VWR, Beakers, Tall Form.pdf
Overensstemmelseserklæring
VWRI213-1169_TDS_EN
Datablad
VWR® Glassware Solutions
Produktlitteratur
Specifikationer
- Udv.Ø:95 mm
- Kapacitet:1000 ml
- Højde:180 mm
- Seq:08