VWR®, Bægerglas, høj type
600 ml, 150 mm, 80 mm
Borosilikat 3,3 glas, med tud.
- Meget god kemisk resistens
- Høj temperaturresistens
- Autoklaverbare
- Volumengradueringer og skrivefelt
Det prisbillige alternativ til en række forskellige laboratorieopgaver.
DIN 12331, ISO 3819
: DIN 12331, ISO 3819
- Udv.Ø:80 mm
- Kapacitet:600 ml
- Højde:150 mm
- Seq:06