VWR®, Bægerglas, høj type
400 ml, 130 mm, 70 mm
Catalog # 213-1173
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Borosilikat 3,3 glas, med tud.
- Meget god kemisk resistens
- Høj temperaturresistens
- Autoklaverbare
- Volumengradueringer og skrivefelt
Det prisbillige alternativ til en række forskellige laboratorieopgaver.
DIN 12331, ISO 3819
Certifications: DIN 12331, ISO 3819
Documents
213-1172
Images 360
CoC VWR Beakers Low and Tall Form CoC_VWRI213-1169_18.03 COC_VWRI213-1173_22.10 COC_VWRI213-1174_22.10 coc_VWRI213-1174_24
More
CoC VWR, Beakers, Tall Form.pdf
Conformity declaration
VWRI213-1169_TDS_EN
Datasheet
VWR® Glassware Solutions
Product Literature
Specifications
- Udv.Ø:70 mm
- Kapacitet:400 ml
- Højde:130 mm
- Seq:05