VWR®, Bægerglas, høj type
150 ml, 95 mm, 54 mm
213-1171
Borosilikat 3,3 glas, med tud.
- Meget god kemisk resistens
- Høj temperaturresistens
- Autoklaverbare
- Volumengradueringer og skrivefelt
Det prisbillige alternativ til en række forskellige laboratorieopgaver.
DIN 12331, ISO 3819
: DIN 12331, ISO 3819
- Udv.Ø:54 mm
- Kapacitet:150 ml
- Højde:95 mm
- Seq:03