VWR®, Bægerglas, høj type
100 ml, 80 mm, 48 mm
213-1170
Borosilikat 3,3 glas, med tud.
- Meget god kemisk resistens
- Høj temperaturresistens
- Autoklaverbare
- Volumengradueringer og skrivefelt
Det prisbillige alternativ til en række forskellige laboratorieopgaver.
DIN 12331, ISO 3819
: DIN 12331, ISO 3819
- Udv.Ø:48 mm
- Kapacitet:100 ml
- Højde:80 mm
- Seq:02