VWR®, Bægerglas, lav type
5000 ml, 270 mm, 170 mm
Katalog # 213-1131
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
Borosilikat 3,3 glas, med tud.
- Meget god kemisk resistens
- Høj temperaturresistens
- Autoklaverbare
- Volumengradueringer og skrivefelt
Det prisbillige alternativ til en række af forskellige laboratorieopgaver.
DIN 12331, ISO 3819
Certifications: DIN 12331, ISO 3819
Documents
213-1124
Billeder 360
CoC VWR Beakers with Spout, Low Form.pdf COC_VWRI213-0469_20.08 coc_VWRI213-0469_25 CoC_VWRI213-1120_21.08 coc_VWRI213-1120_24
More
CoC VWR Beakers with Spout, Low Form.pdf
Overensstemmelseserklæring
VWR® Glassware Solutions
Produktlitteratur
Specifikationer
- Udv.Ø:170 mm
- Kapacitet:5000 ml
- Højde:270 mm
- Seq:12