Spande
hvid, 10 L, 290 mm, 300 mm
Katalog # 216-1502
Leverandør: VITLAB
Gå til:
Product Details & Documents
HDPE, hvid.
- Good chemical and temperature resistance
- Graduated with litre scale
- Without spout
Til industri- og laboratorieopgaver. Med håndtag og tætsluttende gennemsigtigt låg.
Specifikationer
- Kapacitet:10 L
- Farve:hvid
- Højde:300 mm
- Seq:02
- Ø udv.:290 mm
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Lid, PP, for 10 l bucket
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Lid, PP, for 5 l bucket