Spring til Overskrift
Spring til Hovedindhold
Spring til Sidefod
Udvidet søgning
SDS
Certifikater
Producentdata
0
0,00 kr
Ordreindtastning
log ind
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Din konto
Cart
Denmark
Order Entry
Order Status
Din konto
Cart
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Hjem
Mortere og pistiller
Pistiller
Pestles
Pestles
Print
Pestles
40 mm, 160 mm, 410-0084
Katalog # 410-0087
Leverandør:
VITLAB
Pestles
Katalog # 410-0087
Leverandør:
VITLAB
Udvid billedet
Return to Top
Pestles
40 mm, 160 mm, 410-0084
Specifikationer
Tilføj til kurv
Gå til:
Specifikationer
Price
398,00 kr
Log ind
for tilgængelighed
Måleenhed
1 * 1 Items
-
+
Tilføj til kurv
Vis alle varianter
Return Policy
Product Details & Documents
Melamine-formaldehyde, white.
Specifikationer
Til:
410-0084
Ø hoved:
40 mm
Længde:
160 mm
VWR®, Engangsvejebåde
#: 611-0093
Leverandør: VWR Collection