Orders LinkContactUsLinkComponent
Pincetter
Pincetter
Lige, spids, 145 mm
Katalog # 232-1913
Leverandør:   VITLAB
Pincetter
Katalog # 232-1913
Leverandør:  VITLAB
Pincetter
Pincetter
Lige, spids, 145 mm
Price
22,70 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PMP, hvid. Universalpincet til en lang række anvendelsesområder.
  • God kemisk resistens
  • Autoklaverbare
  • Robust, bøjelig, integreret affjedring
Specifikationer
  • Model:
    Lige, spids
  • Længde:
    145 mm