Målecylindere
2000 ml, 20 ml, 482 mm, 10,00 ± ml
Catalog # 612-4418
Supplier: VITLAB
Jump to:
Product Details & Documents
Transparent PMP, høj type, klasse A.
- Hældetud, sekskantet bund og ring-støbte inddelinger
- Nøjagtighed kontrolleret individuelt og markeret med "H"
- Leveres med testcertifikat med angivelse af lotnummer og produktionsår (også på måleglasset)
DIN 12681 / ISO 6706
Certifications: DIN 12681 / ISO 6706
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Kapacitet:2000 ml
- Højde:482 mm
- Inddeling:20 ml
- Tolerance:10,00 ± ml