Målecylindere
1000 ml, 10 ml, 440 mm, 5,00 ± ml
Katalog # 612-4417
Leverandør: VITLAB
Gå til:
Product Details & Documents
Transparent PMP, høj type, klasse A.
- Hældetud, sekskantet bund og ring-støbte inddelinger
- Nøjagtighed kontrolleret individuelt og markeret med "H"
- Leveres med testcertifikat med angivelse af lotnummer og produktionsår (også på måleglasset)
DIN 12681 / ISO 6706
Certifications: DIN 12681 / ISO 6706
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
- Kapacitet:1000 ml
- Højde:440 mm
- Inddeling:10 ml
- Tolerance:5,00 ± ml