Orders LinkContactUsLinkComponent
Målecylindere
250 ml, 2 ml, 315 mm, 1,00 ± ml
  612-4415
 :   VITLAB
Målecylindere
  612-4415
 :  VITLAB
Målecylindere
Målecylindere
250 ml, 2 ml, 315 mm, 1,00 ± ml
kr206.00
1 * 1 Items
Transparent PMP, høj type, klasse A.
  • Hældetud, sekskantet bund og ring-støbte inddelinger
  • Nøjagtighed kontrolleret individuelt og markeret med "H"
  • Leveres med testcertifikat med angivelse af lotnummer og produktionsår (også på måleglasset)
DIN 12681 / ISO 6706
 : DIN 12681 / ISO 6706
  • Kapacitet:
    250 ml
  • Højde:
    315 mm
  • Inddeling:
    2 ml
  • Tolerance:
    1,00 ± ml