Målecylindere
100 ml, 1 ml, 250 mm, 0,50 ± ml
Supplier: VITLAB
Jump to:
Product Details & Documents
Transparent PMP, høj type, klasse A.
- Hældetud, sekskantet bund og ring-støbte inddelinger
- Nøjagtighed kontrolleret individuelt og markeret med "H"
- Leveres med testcertifikat med angivelse af lotnummer og produktionsår (også på måleglasset)
DIN 12681 / ISO 6706
Certifications: DIN 12681 / ISO 6706
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Kapacitet:100 ml
- Højde:250 mm
- Inddeling:1 ml
- Tolerance:0,50 ± ml