Orders LinkContactUsLinkComponent
Målecylindere
25 ml, 0,5 ml, 170 mm, 0,25 ± ml
  612-4412
 :   VITLAB
Målecylindere
  612-4412
 :  VITLAB
Målecylindere
Målecylindere
25 ml, 0,5 ml, 170 mm, 0,25 ± ml
90,90 kr
1 * 1 Items
Transparent PMP, høj type, klasse A.
  • Hældetud, sekskantet bund og ring-støbte inddelinger
  • Nøjagtighed kontrolleret individuelt og markeret med "H"
  • Leveres med testcertifikat med angivelse af lotnummer og produktionsår (også på måleglasset)
DIN 12681 / ISO 6706
 : DIN 12681 / ISO 6706
  • Kapacitet:
    25 ml
  • Højde:
    170 mm
  • Inddeling:
    0,5 ml
  • Tolerance:
    0,25 ± ml