Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, low form
3000 ml, 212 mm, 170 mm, 250 ml
  213-1718
 :   VITLAB
Beakers, low form
  213-1718
 :  VITLAB
Beakers, low form
Beakers, low form
3000 ml, 212 mm, 170 mm, 250 ml
167,00 kr
1 * 1 Items
PP, meget transparent.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 121 °C (i 20 minutter), langvarigt brug 100 °C
  • Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud og med blå, meget letlæselige, støbte gradueringer.
Food-safe products acc. to EC Directive No. 10/2011.
Certifications: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml in addition to ISO 7056)
  • Udv.Ø:
    170 mm
  • Inddelings-interval:
    250 ml
  • Kapacitet:
    3000 ml
  • Højde:
    212 mm