Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, low form
600 ml, 126,5 mm, 100 mm, 50 ml
Catalog # 213-1713
Supplier:   VITLAB
Beakers, low form
Catalog # 213-1713
Supplier:  VITLAB
Beakers, low form
Beakers, low form
600 ml, 126,5 mm, 100 mm, 50 ml
Price
48,10 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP, meget transparent.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 121 °C (i 20 minutter), langvarigt brug 100 °C
  • Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud og med blå, meget letlæselige, støbte gradueringer.
Food-safe products acc. to EC Directive No. 10/2011.
 : ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml in addition to ISO 7056)
Specifications
  • Udv.Ø:
    100 mm
  • Inddelings-interval:
    50 ml
  • Kapacitet:
    600 ml
  • Højde:
    126,5 mm
  • Seq:
    09