Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, low form
Beakers, low form
250 ml, 95 mm, 77 mm, 25 ml
Katalog # 213-1710
Leverandør:   VITLAB
Beakers, low form
Katalog # 213-1710
Leverandør:  VITLAB
Beakers, low form
Beakers, low form
250 ml, 95 mm, 77 mm, 25 ml
Price
25,70 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP, meget transparent.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 121 °C (i 20 minutter), langvarigt brug 100 °C
  • Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud og med blå, meget letlæselige, støbte gradueringer.
Food-safe products acc. to EC Directive No. 10/2011.
Certifications: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml in addition to ISO 7056)
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    77 mm
  • Inddelings-interval:
    25 ml
  • Kapacitet:
    250 ml
  • Højde:
    95 mm
  • Seq:
    06