Beakers, low form
50 ml, 60 mm, 47 mm, 10 ml
Katalog # 213-1706
Leverandør: VITLAB
Gå til:
Product Details & Documents
PP, meget transparent.
- God kemisk resistens
- Varmeresistent op til 121 °C (i 20 minutter), langvarigt brug 100 °C
- Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud og med blå, meget letlæselige, støbte gradueringer.
Food-safe products acc. to EC Directive No. 10/2011.
Certifications: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml in addition to ISO 7056)
Specifikationer
- Udv.Ø:47 mm
- Inddelings-interval:10 ml
- Kapacitet:50 ml
- Højde:60 mm
- Seq:03