Beakers, low form
10 ml, 36 mm, 30 mm, 2 ml
Katalog # 213-1702
Leverandør: VITLAB
Gå til:
Product Details & Documents
PP, meget transparent.
- God kemisk resistens
- Varmeresistent op til 121 °C (i 20 minutter), langvarigt brug 100 °C
- Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud og med blå, meget letlæselige, støbte gradueringer.
Food-safe products acc. to EC Directive No. 10/2011.
Certifications: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml in addition to ISO 7056)
Specifikationer
- Udv.Ø:30 mm
- Inddelings-interval:2 ml
- Kapacitet:10 ml
- Højde:36 mm
- Seq:01