Måleskeer
2 ml, 60 mm
Katalog # 231-0326
Leverandør: VITLAB
Gå til:
Product Details & Documents
PP, hvit. Med flate, avfasede ender og forsterket håndtak.
- God kemisk resistens, brudsikker
- Varmeresistent op til +130 °C, autoklaverbar
- Øsens kapacitet er præget i håndtaget for nem aflæsning
Documents
BSE TSE VITL39794.pdf BSE TSE VITL39894.pdf
BSE/TSE-certifikater
Specifikationer
- Kapacitet:2 ml
- Længde:60 mm