Sample containers with screw cap
180 ml, 54 mm, 112 mm, GL 56
Katalog # 216-3196
Leverandør: VITLAB
Gå til:
Product Details & Documents
PFA, with PFA screw cap.
- Good chemical resistance
- Temperature resistant from −270 to +250 °C
For sample collection, storage and transport.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
- Udv.Ø:54 mm
- Gevind:GL 56
- Kapacitet:180 ml
- Højde:112 mm