Orders LinkContactUsLinkComponent
Bægerglas, lav type
Bægerglas, lav type
1000 ml, 141 mm, 109 mm, 100 ml
Katalog # 213-1609
Leverandør:   VITLAB
Bægerglas, lav type
Katalog # 213-1609
Leverandør:  VITLAB
Bægerglas, lav type
Bægerglas, lav type
1000 ml, 141 mm, 109 mm, 100 ml
Price
2.080,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PFA, gennemskinnelig, med tud.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj termisk resistens fra –270 til +250 °C
  • Autoklaverbare
Ideel til krævende opgaver. Må ikke bruges på varmeplader. Med indgraveret graduering.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    109 mm
  • Inddelings-interval:
    100 ml
  • Kapacitet:
    1000 ml
  • Højde:
    141 mm
  • Seq:
    06