Orders LinkContactUsLinkComponent
Bægerglas, lav type
50 ml, 59 mm, 39 mm, 10 ml
  213-1603
 :   VITLAB
Bægerglas, lav type
  213-1603
 :  VITLAB
Bægerglas, lav type
Bægerglas, lav type
50 ml, 59 mm, 39 mm, 10 ml
321,00 kr
1 * 1 Items
PFA, gennemskinnelig, med tud.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj termisk resistens fra –270 til +250 °C
  • Autoklaverbare
Ideel til krævende opgaver. Må ikke bruges på varmeplader. Med indgraveret graduering.
ISO 7056
 : ISO 7056
  • Udv.Ø:
    39 mm
  • Inddelings-interval:
    10 ml
  • Kapacitet:
    50 ml
  • Højde:
    59 mm
  • Seq:
    02