Bægerglas, lav type
25 ml, 50 mm, 32 mm, 5 ml
Katalog # 213-1602
Leverandør: VITLAB
Gå til:
Product Details & Documents
PFA, gennemskinnelig, med tud.
- Meget god kemisk resistens
- Høj termisk resistens fra –270 til +250 °C
- Autoklaverbare
Ideel til krævende opgaver. Må ikke bruges på varmeplader. Med indgraveret graduering.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Specifikationer
- Udv.Ø:32 mm
- Inddelings-interval:5 ml
- Kapacitet:25 ml
- Højde:50 mm
- Seq:01