Orders LinkContactUsLinkComponent
Membranfiltre, type 113
Membranfiltre, type 113
113, 0,45 µm, 100 mm, -
Katalog # SART11306-100-N
Leverandør:   Sartorius
Membranfiltre, type 113
Katalog # SART11306-100-N
Leverandør:  Sartorius
Membranfiltre, type 113
Membranfiltre, type 113
113, 0,45 µm, 100 mm, -
Price
4.480,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Cellulosenitrat, hydrofilt. Til prøveforbehandling, partikeltestning og kemotaxis.
* Steril
Specifikationer
  • Ø:
    100 mm
  • Porestørrelse:
    0,45 µm
  • Steril:
    -
  • Model:
    113
  • Seq:
    15
  • Tykkelse:
    130 µm
  • Cat. No.:
    SART11306-100-N
  • Flowhastighed for luft:
    -
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Flowhastighed for vand:
    70 ml/min/cm² (1 bar)