Membranfiltre, type 113
113, 8,00 µm, 100 mm, -
Katalog # SART11301-100-N
Leverandør: Sartorius
Gå til:
Product Details & Documents
Cellulosenitrat, hydrofilt. Til prøveforbehandling, partikeltestning og kemotaxis.
* Steril
Specifikationer
- Ø:100 mm
- Porestørrelse:8,00 µm
- Steril:-
- Model:113
- Seq:78
- Tykkelse:130 µm
- Cat. No.:SART11301-100-N
- Miljøcertificering:Renewable Energy Certificate
- Flowhastighed for luft:-
- Max. temperature:130 °C
- Flowhastighed for vand:750 ml/min/cm² (1 bar)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning