Membranfiltre, type 111
111, 0,45 µm, 85 mm, -
611-0670
Celluloseacetat, hydrofilt. Ideel til biologisk og klinisk analyse, sterilitetstestning og scintillationsmålinger. Meget lav proteinbindingskapacitet, velegnet til vandige og alkoholiske medier og varme gasser.
* Steril
Documents
- Ø:85 mm
- Porestørrelse:0,45 µm
- Steril:-
- Model:111
- Seq:023
- Tykkelse:120 µm
- Cat. No.:611-0670
- Miljøcertificering:Renewable Energy Certificate
- Flowhastighed for luft:-
- Max. temperature:180 °C
- Flowhastighed for vand:69 ml/min/cm² (1 bar)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning