Orders LinkContactUsLinkComponent
Skeer
Skeer
1000 ml, 320 mm
Catalog # 231-0203
Supplier:   RSG
Skeer
Catalog # 231-0203
Supplier:  RSG
Skeer
Skeer
1000 ml, 320 mm
Price
246,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rustfrit stål. Manuel øse til indsamling eller måling af pulvere, pastaer eller granulater.
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
  • Robust design
Documents
Specifications
  • Kapacitet:
    1000 ml
  • Længde:
    320 mm