Skeer
450 ml, 250 mm
Katalog # 231-0202
Leverandør: RSG
Gå til:
Product Details & Documents
Rustfrit stål. Manuel øse til indsamling eller måling af pulvere, pastaer eller granulater.
- Excellent thermal resistance, autoclavable
- Good chemical resistance
- Robust design
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
- Kapacitet:450 ml
- Længde:250 mm