Orders LinkContactUsLinkComponent
Pincetter
Pincetter
Buet, spids, 130 mm
Katalog # 232-2132
Leverandør:   RSG
Pincetter
Katalog # 232-2132
Leverandør:  RSG
Pincetter
Pincetter
Buet, spids, 130 mm
Price
67,60 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk
Documents
Specifikationer
  • Model:
    Buet, spids
  • Længde:
    130 mm