Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirring shafts
320 mm, 8 mm
Katalog # 442-4224
Leverandør:   RSG
Stirring shafts
Katalog # 442-4224
Leverandør:  RSG
Stirring shafts
Stirring shafts
320 mm, 8 mm
Price
133,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Ø:
    8 mm
  • Længde:
    320 mm
  • Seq:
    012