Orders LinkContactUsLinkComponent
Trefødder
Trefødder
With detachable legs, 160×210 mm
Katalog # 451-9109
Leverandør:   RSG
Trefødder
Katalog # 451-9109
Leverandør:  RSG
Trefødder
Trefødder
With detachable legs, 160×210 mm
Price
391,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Separable tripods made from stainless steel.
Specifikationer
  • Indv. Ø×H:
    160×210 mm
  • Beskrivelse:
    With detachable legs
  • Seq:
    04
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Tripod extensions, set of three, total height up to 370 mm
    Tripod extensions, set of three, total height up to 370 mm
    RSGA497.370
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items - 563,00 kr