Retort stands, with M10 thread
Retortstativ med gummifødder og M10 gevind, 210×130 mm, 1,6 kg
Katalog # 241-0240
Leverandør: RSG
Gå til:
Product Details & Documents
Retort stand bases made of stainless steel (Remanit 4301). With off-centre M10 thread.
Specifikationer
- Beskrivelse:Retortstativ med gummifødder og M10 gevind
- L×B:210×130 mm
- Vægt:1,6 kg