Orders LinkContactUsLinkComponent
Retort stands, with M10 thread
Retort stands, with M10 thread
Retortstativ med gummifødder og M10 gevind, 210×130 mm, 1,6 kg
Katalog # 241-0240
Leverandør:   RSG
Retort stands, with M10 thread
Katalog # 241-0240
Leverandør:  RSG
Retort stands, with M10 thread
Retort stands, with M10 thread
Retortstativ med gummifødder og M10 gevind, 210×130 mm, 1,6 kg
Price
812,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Retort stand bases made of stainless steel (Remanit 4301). With off-centre M10 thread.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Retortstativ med gummifødder og M10 gevind
  • L×B:
    210×130 mm
  • Vægt:
    1,6 kg