Support rings
Tung støttering, med klampe, åben, med gummibelægning, 130 mm
Katalog # RSGA284.130
Leverandør: RSG
Gå til:
Product Details & Documents
These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
- 8 mm rod
- Available with rubber covered rings
Specifikationer
- Ø indv.:130 mm
- Beskrivelse:Tung støttering, med klampe, åben, med gummibelægning