Support rings
Tung støttering, med klampe, åben, med gummibelægning, 70 mm
241-0327
: RSG
These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
- 8 mm rod
- Available with rubber covered rings
- Ø indv.:70 mm
- Beskrivelse:Tung støttering, med klampe, åben, med gummibelægning