Orders LinkContactUsLinkComponent
Support rings
Support rings
Tung støttering, med stang, åben, med gummibelægning, 130 mm
Katalog # 241-0326
Leverandør:   RSG
Support rings
Katalog # 241-0326
Leverandør:  RSG
Support rings
Support rings
Tung støttering, med stang, åben, med gummibelægning, 130 mm
Price
321,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
  • 8 mm rod
  • Available with rubber covered rings
Specifikationer
  • Ø indv.:
    130 mm
  • Beskrivelse:
    Tung støttering, med stang, åben, med gummibelægning