Orders LinkContactUsLinkComponent
Support rings
Tung støttering, med stang, åben, med gummibelægning, 70 mm
  241-0325
 :   RSG
Support rings
  241-0325
 :  RSG
Support rings
Support rings
Tung støttering, med stang, åben, med gummibelægning, 70 mm
286,00 kr
1 * 1 Items
These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
  • 8 mm rod
  • Available with rubber covered rings
  • Ø indv.:
    70 mm
  • Beskrivelse:
    Tung støttering, med stang, åben, med gummibelægning