Orders LinkContactUsLinkComponent
Support rings
Tung støttering, med stang (8 mm), 50 mm
Katalog # 241-0317
Leverandør:   RSG
Support rings
Katalog # 241-0317
Leverandør:  RSG
Support rings
Support rings
Tung støttering, med stang (8 mm), 50 mm
Price
193,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
  • 8 mm rod
  • Available with rubber covered rings
Specifikationer
  • Ø indv.:
    50 mm
  • Beskrivelse:
    Tung støttering, med stang (8 mm)