Ske-spatel
250 mm
Catalog # 231-0439
Supplier: RSG
Jump to:
Product Details & Documents
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk. Allround-ske til en lang række opgaver.
- Med rundt håndtag
- God termisk resistens, autoklaverbar
- God kemisk resistens
- Rengøres nemt og hurtigt
Documents
RSGA210.150_TDS_EN RSGA210.180_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Længde:250 mm