Orders LinkContactUsLinkComponent
Ske-spatel
Ske-spatel
180 mm
Katalog # 231-0437
Leverandør:   RSG
Ske-spatel
Katalog # 231-0437
Leverandør:  RSG
Ske-spatel
Ske-spatel
180 mm
Price
515,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 Items
Product Details & Documents
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk. Allround-ske til en lang række opgaver.
  • Med rundt håndtag
  • God termisk resistens, autoklaverbar
  • God kemisk resistens
  • Rengøres nemt og hurtigt
Specifikationer
  • Længde:
    180 mm