Ske-spatel
150 mm
Katalog # 231-0436
Leverandør: RSG
Gå til:
Product Details & Documents
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk. Allround-ske til en lang række opgaver.
- Med rundt håndtag
- God termisk resistens, autoklaverbar
- God kemisk resistens
- Rengøres nemt og hurtigt
Documents
Specifikationer
- Længde:150 mm