Natriumhypochlorit (14% Cl₂) in aqueous solution, TECHNICAL
Plastic drum, 25 L
Leverandør: VWR Chemicals
Natriumhypochlorit (14% Cl₂) in aqueous solution, TECHNICAL
Katalog # 90350.9025
Leverandør: VWR Chemicals
CAS nummer: 7681-52-9
Gå til:
Product Details & Documents
Da produktet ikke er stabiliseret mister det normalt styrke under opbevaring.
- CAS nummer:7681-52-9
- Formel:ClNaO
- MDL nummer:MFCD00011120
- Molecular Weight:74.44 g/mol
- Kogende Pt:111 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–30…–20 °C
- Tæthed:1,22 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:231-668-3
- FN:1791
- ADR:8,II
Documents
Specifikationer
Specifikationstestresultater
- Assay (Active chlorine)(W/V)(at filling):Min. 11.5 %
- Identification:Passes test
Specifikationer
- Pakning:Plastic drum
- Pakn:25 L