Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumhypochlorit (14% Cl₂) in aqueous solution, TECHNICAL
Natriumhypochlorit (14% Cl₂) in aqueous solution, TECHNICAL
Plastic container, 5 L
Katalog # 90350.5000
Ætsende
Miljø
Leverandør:   VWR Chemicals
Natriumhypochlorit (14% Cl₂) in aqueous solution, TECHNICAL
Katalog # 90350.5000
Leverandør:  VWR Chemicals
CAS nummer:  7681-52-9
Natriumhypochlorit (14% Cl₂) in aqueous solution, TECHNICAL
Natriumhypochlorit (14% Cl₂) in aqueous solution, TECHNICAL
Plastic container, 5 L
CAS nummer:  7681-52-9
Price
502,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 L
Product Details & Documents
Da produktet ikke er stabiliseret mister det normalt styrke under opbevaring.
  • CAS nummer:7681-52-9
  • Formel:ClNaO
  • MDL nummer:MFCD00011120
  • Molecular Weight:74.44 g/mol
  • Kogende Pt:111 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–30…–20 °C
  • Tæthed:1,22 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-668-3
  • FN:1791
  • ADR:8,II
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Assay (Active chlorine)(W/V)(at filling):
    Min. 11.5 %
  • Identification:
    Passes test
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic container
  • Pakn:
    5 L
Specifikationer