Orders LinkContactUsLinkComponent
Fødder til stave, Labomeca®
Fødder til stave, Labomeca®
12-13 mm Ø stave
Katalog # 241-0137
Leverandør:   VWR Collection
Fødder til stave, Labomeca®
Katalog # 241-0137
Leverandør:  VWR Collection
Fødder til stave, Labomeca®
Fødder til stave, Labomeca®
12-13 mm Ø stave
Price
1.360,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents
Monteringsbeslag til Labomeca®-opstillinger.
  • Bruges til at fastgøre stænger til en fast position i laboratoriet: gulv, vægge, loft, borde, hylder og møbler
  • Leveres med træskrue, kan strammes ved at bruge Labomeca® unbrakonøgle
Delivery information: Leveres med træskrue.
Specifikationer
  • Til:
    12-13 mm Ø stave
  • Seq:
    01