VWR® Bossheads
Laboral aluminiumslegering, 16×16 mm, <25*** Nm
Catalog # 241-0131
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Til montering af stave med en diameter på 8, 12, 13, 16 og 21 mm.
- Let men robust design
- Dobbeltmuffer kan åbnes fuldstændigt, så de kan fastgøres med det samme i en hvilken som helst position på en hvilken som helst stav
- Lås den på plads med en 6-sidet Labomeca®-nøgle (tilvalg, artikelnummer 241-0053)
*Når 8 mm dobbeltmuffen er spændt fast på en stav af duralumin, kan den ikke drejes <3 nm.
**Når 8 til 12 mm dobbeltmuffen er spændt fast på en stav af duralumin, kan den ikke drejes <6 nm.
***Når 16 mm dobbeltmuffen er spændt fast på en stav af duralumin, kan den ikke drejes <25 nm.
Documents
VWRF08600.427_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Til:<25*** Nm
- Materiale:Laboral aluminiumslegering
- Til stang Ø:16×16 mm