VWR®, Clamps
8 mm rod Ø, 8 - 30 mm, 125
Katalog # 241-0013
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
Laboral aluminiumslegering.
- Runde kæber belagt med vinyl til beskyttelse af genstandene
- Med en letbetjent riflet skrue til fastgøring
Documents
VWR® for filtration
Produktlitteratur
Specifikationer
- Spændvidde:8 - 30 mm
- Beskrivelse:8 mm rod Ø
- Længde:125
- Seq:01
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilTilgængelighedPrice
- Beskyttelsesovertræk til klemmekæberBeskyttelsesovertræk til klemmekæber241-0150Clamps 241-0013Log ind for tilgængelighed1 * 10 Items - 171,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilTilgængelighedPrice
- Beskyttelsesovertræk til klemmekæberBeskyttelsesovertræk til klemmekæber241-0151Clamps 241-0020/241-0023Log ind for tilgængelighed1 * 10 Items - 148,00 kr