Orders LinkContactUsLinkComponent
Face shields
Face shields
Anti-UV (UV 380), anti-fog, Cellulosacetat, 195×540 mm
Katalog # 111-0222
Leverandør:   UVEX
Face shields
Katalog # 111-0222
Leverandør:  UVEX
Face shields
Face shields
Anti-UV (UV 380), anti-fog, Cellulosacetat, 195×540 mm
Price
320,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Let ansigtsskjold af slidstærkt plast med nakkestøtte og 1 mm tyk skærm af acetat.
  • Med integreret pandebeskyttelse
  • Snoet låsemekanisme muliggør enkel og pålidelig indstilling til alle størrelser af hoveder
  • Opvipnings mekanisme, så visiret kan placeres i enhver position
EN 166
Certifications: EN 166, EN 170
Specifikationer
  • Model:
    Anti-UV (UV 380), anti-fog
  • L×B:
    195×540 mm
  • Materiale:
    Cellulosacetat
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Materiale
    Tilgængelighed
    Price
  • Replacement visor lens
    Replacement visor lens
    111-2543
    Cellulosacetat
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 93,90 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Materiale
    Tilgængelighed
    Price
  • Replacement visor lens, anti-fog
    Replacement visor lens, anti-fog
    111-8229
    Cellulosacetat
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 212,00 kr